Learn More
Masterflex™ Tygon 2375 Tubing
Código de producto. 11934438
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
9,5 mm
25,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
4 mm
16 mm
35 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
3,2 mm
4,8 mm
Presión máxima:
15 psi
22 psi
24 psi
33 psi
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Presión máxima unitSize
11934438 1,6 mm 3,2 mm 0,8 mm 33 psi 15 M
11954438 2,4 mm 4 mm 0,8 mm 22 psi 15 metros
11964448 25,4 mm 35 mm 4,8 mm 15 psi 15 metros
11924448 9,5 mm 16 mm 3,2 mm 24 psi 15 metros
4 options
Código de producto. 11934438
Marca: Masterflex™ 9563010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos Tygon 2375 son tubos resistentes a productos químicos para aplicaciones de alimentos y bebidas. Los tubos Tygon 2375 no se ven prácticamente afectados por ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes.
  • Excelente resistencia química
  • No altera el sabor de los alimentos
  • Gran flexibilidad y radio de curvatura
  • Sin DEHP para alta pureza
  • Sin plastificadores para bajos niveles de sustancias extraíbles
  • Eliminación más segura: No libera gas clorhidrato corrosivo y nocivo
  • Una superficie interior más lisa: Proporciona un mejor flujo e inhibe la acumulación de partículas
  • Baja absorción: Minimiza la contaminación cruzada
  • Tubos transparentes para una observación mejor y más sencilla
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Los tubos se fabrican de acuerdo con las normas GMP y el estándar NSF 51
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 3,2 mm
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con productos químicos altamente agresivos: ácidos, bases, cetonas, sales y alcoholes
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -78 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Transparente
Presión máxima 33 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 54 °C