Learn More
Heidolph™ Tubos (alimentos) Tygon™ 2001
Código de producto. 10269841 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
4,0 mm
4,9 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
9,8 mm
11,3 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,5 mm
missing translation for 'unitSize'
1 metro
cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10269841
missing translation for 'mfr': Heidolph™ 5258002700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Especialmente adecuados para su uso en la industria alimentaria. Los tubos de alimentos Heidolph™ Tygon™ 2001 funcionan bien con productos con alto contenido de grasa.
  • Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
  • Resistentes al ozono y a los rayos UV.
  • Extremadamente resistentes a productos químicos.
  • Adecuados para el uso de disolventes polares.
  • Sin plastificante ni aceite.
  • Vida flexible superior en bombas peristálticas.
  • Translúcidos para facilitar la inspección visual.
  • Flexibilidad excepcional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA (21 CFR 177.2600) y GLP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Tygon E-Food
Diámetro exterior (imperial) 8,0 mm
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con bomba
Para utilizar con (aplicación) Extremadamente resistentes a productos químicos, adecuados para su uso con disolventes polares, plastificadores y exentos de aceite, vida flexible superior en bombas peristálticas, translúcidos para facilitar la inspección visual, flexibilidad excepcional.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -78 °C
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Esterilizable en autoclave durante 30 min (a 1 bar, irradiación o con óxido de etileno).
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Limitaciones No son adecuados para el valor Hei-Flow 06 del motor de la bomba.
Color Transparente
Presión máxima Tiempo continuo/corto a 0,5/1,5 bar
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 71 °C
Tipo de producto Tubos de bombas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt