Learn More
Heidolph™ Tubos (alimentos) Tygon™ 2001
Código de producto. 10178031 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
4,0 mm
4,9 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
9,8 mm
11,3 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
10178031 0,8 mm 4,0 mm 1,6 mm cada uno
10699532 3,1 mm 6,3 mm 1,6 mm cada uno
10229891 6,3 mm 9,5 mm 1,6 mm cada uno
10107941 6,4 mm 11,3 mm 2,5 mm cada uno
10709952 1,7 mm 4,9 mm 1,6 mm 1 metro
10269841 4,8 mm 8,0 mm 1,6 mm cada uno
10573792 4,8 mm 9,8 mm 2,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10178031 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5258300000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente adecuados para su uso en la industria alimentaria. Los tubos de alimentos Heidolph™ Tygon™ 2001 funcionan bien con productos con alto contenido de grasa.
  • Ideales para gasolina, queroseno, aceite de calefacción, soluciones de corte y refrigerantes a base de glicol.
  • Resistentes al ozono y a los rayos UV.
  • Extremadamente resistentes a productos químicos.
  • Adecuados para el uso de disolventes polares.
  • Sin plastificante ni aceite.
  • Vida flexible superior en bombas peristálticas.
  • Translúcidos para facilitar la inspección visual.
  • Flexibilidad excepcional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 4,0 mm
Grosor (métrico) 1,6 mm