Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con 2 cierres Tygon
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 0,89 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Longitud global (métrico) | 38 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para prácticamente cualquier aplicación de bombeo |
| Caudal | De 0,011 a 24 ml/min |