Learn More
Saint-Gobain Tubos para combustible y lubricante Tygon
Código de producto. 11938099
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
6,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
6,4 mm
9,6 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11938099 3,2 mm 6,4 mm 15 M
10709285 6,4 mm 9,6 mm 15 M
2 options
Código de producto. 11938099
Marca: Saint-Gobain T400423
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para transportar la mayoría de combustibles y lubricantes industriales, estos tubos resisten el abombamiento o endurecimiento causados por los líquidos con base de hidrocarburos. Los tubos para lubricante y combustible Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon reducen el riesgo de error debido a grietas y fugas.
  • Resistentes a resquebrajamientos 
  • Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
  • Resistentes a la hinchazón
  • Muy flexibles y fáciles de instalar
  • Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
Aplicaciones típicas
  • Tuberías de combustible para motor pequeñas
  • Automoción en general
  • Vehículos de recreo
  • Equipos de césped y jardín
  • Transferencia de refrigerante
  • Combustibles para calefacción
  • Compuestos de corte
  • Equipo de pulido
  • Tuberías de lubricación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de petróleo, productos derivados del petróleo, diésel, queroseno, aceite caliente, aceite de corte, refrigerante a base de glicol
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Amarillo translúcido
Flexibility Los tubos
Presión máxima 3 bar
Max. Operating Temperature (Metric) De – 40 a 70 °C