Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Código de producto. 16310486 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2XL, 11
L, 9
M, 8
Pequeño, 7
XL, 10
XS, 6
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16310486 XL, 10 12 pares
16370476 XS, 6 12 pares
16380476 Pequeño, 7 12 pares
16390476 M, 8 12 pares
16300486 L, 9 12 pares
16320486 2XL, 11 12 pares
6 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16310486
Marca: DuPont™ D15536313
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Diseñado para tener una larga vida útil y reducir la fatiga de las manos. Ideal para trabajar de forma segura en entornos húmedos o grasientos. Diseño ergonómico con forro de borra para una mayor comodidad.
  • Guante de 381 mm (15 mil) con forro de borra y acabado de terracota
  • Un guante flexible que absorbe el sudor y protege la mano de la abrasión, los aceites, los hidrocarburos y las grasas
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
  • El clorado no contiene siliconas
  • Apto para el contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III, CE
Color Verde
Acabado exterior Áspero
Latex Free No
Material Nitrilo
Tamaño XL, 10
Modelo Manopla/forma anatómica, NT480
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0,38 mm
Norma EN388 EN388: 2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Plano
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Cantidad 12 pares por bolsa/12 bolsas por caja: 144 pares en total
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330 mm
Mostrar más Mostrar menos
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Posibles alérgenos: carbamato
  4. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  5. Solo para uso profesional