Descripción
- Guante de nitrilo polivalente, ligero, sin revestimiento y resistente a productos químicos
- La ligera sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X - EN ISO 374-5:2016
- El clorado no contiene siliconas
- Apto para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
| Color | Verde |
| Acabado exterior | Áspero |
| Latex Free | No |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | XL, 10 |
| Modelo | Manopla/forma anatómica, NT470 |
| Grosor (imperial) | 15 mil |
| Grosor (métrico) | 0,38 mm |
| Norma EN388 | EN388: 2016 2001X |
| Mostrar más |
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
- Posibles alérgenos: carbamato
- Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional