Descripción
- Guantes con doble revestimiento de nitrilo para trabajos en los que se requiere protección química y comodidad, además de una excelente adherencia
- La ligera sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
- CE CAT III - EN 388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TIPO A, JKLOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Con un forro de algodón y poliéster que absorbe el sudor para una mayor comodidad y un acabado con textura rugosa que garantiza un excelente agarre
- Apto para el contacto con alimentos
- Resiste el ácido clorhídrico (37 %) - Nivel 6 (tiempo de permeación EN374)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Áspero |
| Latex Free | No |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | Pequeño, 8 |
| Modelo | Borde festoneado/forma anatómica, NT450 |
| Grosor (imperial) | 56 mil |
| Grosor (métrico) | 1,42 mm |
| Norma EN388 | EN388: 4112X |
| Mostrar más |
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
- Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?