Learn More
DuPont™ Tychem™ NT450
Código de producto. 16370466 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L, 10
M, 9
Pequeño, 8
XL, 11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16370466 Pequeño, 8 12 pares
16380466 M, 9 12 pares
16390466 L, 10 12 pares
16300476 XL, 11 12 pares
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16370466
Marca: DuPont™ D15536299
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Guante con doble revestimiento de nitrilo, impermeable, flexible y con forro tejido. Ideales para trabajos pesados o exposición prolongada a productos químicos y disolventes peligrosos.
  • Guantes con doble revestimiento de nitrilo para trabajos en los que se requiere protección química y comodidad, además de una excelente adherencia
  • La ligera sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
  • CE CAT III - EN 388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TIPO A, JKLOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Con un forro de algodón y poliéster que absorbe el sudor para una mayor comodidad y un acabado con textura rugosa que garantiza un excelente agarre
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Resiste el ácido clorhídrico (37 %) - Nivel 6 (tiempo de permeación EN374)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III, CE
Color Azul
Acabado exterior Áspero
Latex Free No
Material Nitrilo
Tamaño Pequeño, 8
Modelo Borde festoneado/forma anatómica, NT450
Grosor (imperial) 56 mil
Grosor (métrico) 1,42 mm
Norma EN388 EN388: 4112X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Plano
Material de revestimiento Revestimiento de algodón/poliéster
Revestimiento Revestido
Cantidad 12 pares por bolsa/6 bolsas por caja: 72 pares en total
Resistente a Resiste el ácido clorhídrico (37 %) - Nivel 6 (tiempo de permeación EN374)
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 356 mm
Mostrar más Mostrar menos
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  4. Solo para uso profesional