Descripción
- Guantes desechables de 0,2 mm para trabajos que requieren protección química y una buena sensibilidad táctil al mismo tiempo
- La sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO B, JKOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Sin látex ni polvo
- Apto para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CAT. III, CE |
| Descripción | Los guantes Tychem™ NT420 son una opción sin polvo perfecta para trabajos que requieren la máxima protección de barrera al tiempo que se mantiene la discriminación táctil |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Suave |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | Pequeño, 6,5, 6-7/pequeño |
| Modelo | Ambidiestro, NT420 |
| Grosor (imperial) | 8 mil |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Mostrar más |
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
- Posibles alérgenos: tiazol
- Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional