Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Código de producto. 16370456 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L, 8,5
M, 7,5
Pequeño, 6,5, 6-7/pequeño
XL, 9,5
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16370456 Pequeño, 6,5, 6-7/pequeño paquete de 50
16380456 M, 7,5 paquete de 50
16390456 L, 8,5 paquete de 50
16300466 XL, 9,5 paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16370456 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15536289
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Guante desechable muy resistente e impermeable a la mayoría de los aceites e hidrocarburos. Perfecto para trabajos que requieren protección química. Recomendado para el contacto con alimentos, el uso en el laboratorio y la manipulación de piezas pequeñas.
  • Guantes desechables de 0,2 mm para trabajos que requieren protección química y una buena sensibilidad táctil al mismo tiempo
  • La sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO B, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Sin látex ni polvo
  • Apto para el contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CAT. III, CE
Descripción Los guantes Tychem™ NT420 son una opción sin polvo perfecta para trabajos que requieren la máxima protección de barrera al tiempo que se mantiene la discriminación táctil
Color Azul
Acabado exterior Suave
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño Pequeño, 6,5, 6-7/pequeño
Modelo Ambidiestro, NT420
Grosor (imperial) 8 mil
Grosor (métrico) 0,2 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKOPT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Plano
Revestimiento Sin revestir
Cantidad 50 guantes por dispensador/20 dispensadores por caja: 1000 guantes en total
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Posibles alérgenos: tiazol
  4. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  5. Solo para uso profesional