Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Código de producto. p-7084521 Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
L, 10
M, 9
Pequeño, 8
XL, 11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16340486
Marca: DuPont™ D15536316
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Protección ideal para las tareas en las que se presenta el doble riesgo de exposición a productos químicos y cortes. Proporcionan un nivel E de resistencia frente a los cortes y protección de primera clase contra ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites.
  • El guante de 1,73 mm con revestimiento exterior de neopreno protege contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites
  • Nivel 5 de resistencia a los cortes (EN 388: 2016) gracias al revestimiento de HPPE de calibre 13
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
  • EN388: 2016 3X43E; Nivel de corte ANSI E - EN ISO 374-5:2016
  • El acabado con textura rugosa ofrece un mejor agarre y una buena resistencia a la abrasión: nivel 3 (EN 388: 2003)
  • Apto para el contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III, CE
Color Negro
Acabado exterior Áspero
Latex Free No
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes
Tamaño Pequeño, 8
Modelo Manopla/forma anatómica, NP570
Grosor (imperial) 68 mil
Grosor (métrico) 1,73 mm
Norma EN388 EN388: 2016 3X43E
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Material de revestimiento Revestimiento diseñado con polietileno de alto rendimiento (HPPE) de calibre 13
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa/6 bolsas por caja: 72 pares en total
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 356 mm
Mostrar más Mostrar menos
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  4. Solo para uso profesional