Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Código de producto. 16350486 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L, 10
M, 9
Pequeño, 8
XL, 11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16350486 M, 9 12 pares
16340486 Pequeño, 8 12 pares
16360486 L, 10 12 pares
16370486 XL, 11 12 pares
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16350486
Marca: DuPont™ D15536317
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Protección ideal para las tareas en las que se presenta el doble riesgo de exposición a productos químicos y cortes. Proporcionan un nivel E de resistencia frente a los cortes y protección de primera clase contra ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites.
  • El guante de 1,73 mm con revestimiento exterior de neopreno protege contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites
  • Nivel 5 de resistencia a los cortes (EN 388: 2016) gracias al revestimiento de HPPE de calibre 13
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
  • EN388: 2016 3X43E; Nivel de corte ANSI E - EN ISO 374-5:2016
  • El acabado con textura rugosa ofrece un mejor agarre y una buena resistencia a la abrasión: nivel 3 (EN 388: 2003)
  • Apto para el contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III, CE
Color Negro
Acabado exterior Áspero
Latex Free No
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes
Tamaño M, 9
Modelo Manopla/forma anatómica, NP570
Grosor (imperial) 68 mil
Grosor (métrico) 1,73 mm
Norma EN388 EN388: 2016 3X43E
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Material de revestimiento Revestimiento diseñado con polietileno de alto rendimiento (HPPE) de calibre 13
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa/6 bolsas por caja: 72 pares en total
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 356 mm
Mostrar más Mostrar menos
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  4. Solo para uso profesional