Descripción
- Los guantes Tychem NP560 de calibre 15, que cuentan con un forro tejido sin costuras y una superficie de agarre antideslizante, ofrecen una sujeción superior, una comodidad excelente y una protección excepcional
- El revestimiento exterior de neopreno protege contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
- EN388: 2016 3031X - EN ISO 374-5:2016
- El acabado con textura rugosa ofrece un mejor agarre y una buena resistencia a la abrasión: nivel 3 (EN 388: 2003)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Áspero |
| Latex Free | No |
| Material | Neopreno |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | XL, 11 |
| Modelo | Manopla/forma anatómica, NP560 |
| Grosor (imperial) | 55 mil |
| Grosor (métrico) | 1,39 mm |
| Mostrar más |
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
- Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional