Learn More
DuPont™ Tychem™ NP560
Código de producto. 16300496 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L, 10
M, 9
Pequeño, 8
XL, 11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16300496 L, 10 12 pares
16380486 Pequeño, 8 12 pares
16390486 M, 9 12 pares
16310496 XL, 11 12 pares
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16300496
Marca: DuPont™ D15536322
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Revestimiento resistente contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites. Ideales para trabajos pesados o aplicaciones que implican una exposición prolongada a los disolventes.
  • Los guantes Tychem NP560 de calibre 15, que cuentan con un forro tejido sin costuras y una superficie de agarre antideslizante, ofrecen una sujeción superior, una comodidad excelente y una protección excepcional
  • El revestimiento exterior de neopreno protege contra una amplia variedad de productos químicos, incluidos ácidos, sustancias cáusticas, disolventes, grasas y aceites
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AJKLMT
  • EN388: 2016 3031X - EN ISO 374-5:2016
  • El acabado con textura rugosa ofrece un mejor agarre y una buena resistencia a la abrasión: nivel 3 (EN 388: 2003)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III, CE
Color Negro
Acabado exterior Áspero
Latex Free No
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes
Tamaño L, 10
Modelo Manopla/forma anatómica, NP560
Grosor (imperial) 55 mil
Grosor (métrico) 1,39 mm
Norma EN388 EN388: 2016 3031X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Plano
Material de revestimiento Revestimiento de poliéster sin costuras de calibre 15
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa/6 bolsas por caja: 72 pares en total
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 355 mm
Mostrar más Mostrar menos
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  4. Solo para uso profesional