Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Código de producto. p-7084519 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L, 9
M, 8
Pequeño, 7
XL, 10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16320496 Pequeño, 7 12 pares
16330496 M, 8 12 pares
16340496 L, 9 12 pares
16350496 XL, 10 12 pares
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16320496
Marca: DuPont™ D15536324
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Doble inmersión de neopreno sobre caucho natural. Ideal para una manipulación precisa en entornos en los que hay disolventes. El revestimiento de neopreno sobre caucho natural es una verdadera ventaja en lo que a movilidad se refiere y reduce la fatiga de las manos.
  • Guante de 0,66 mm con revestimiento exterior de neopreno, diseñado con una superficie de agarre especial en relieve, que favorece el deslizamiento de los líquidos, y un forro de borra de 100 % algodón que aumenta la comodidad
  • Un guante flexible que absorbe el sudor y protege la mano de la abrasión, los aceites, los hidrocarburos y las grasas
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AKLMNT
  • EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5:2016
  • Apto para el contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Cat. III, CE
Color Negro
Acabado exterior Áspero
Latex Free No
Material Neopreno
Tipo de producto Guantes
Tamaño Pequeño, 7
Modelo Manopla/forma anatómica, NP530
Grosor (imperial) 26 mil
Grosor (métrico) 0,66 mm
Norma EN388 EN388: 2016 2021X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AKLMNT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Plano
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa/12 bolsas por caja: 144 pares en total
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm
Mostrar más Mostrar menos
  1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
  2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
  3. Posibles alérgenos: carbamato y látex de caucho natural
  4. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
  5. Solo para uso profesional