Learn More
Beskrivning
- Guante de 0,66 mm con revestimiento exterior de neopreno, diseñado con una superficie de agarre especial en relieve, que favorece el deslizamiento de los líquidos, y un forro de borra de 100 % algodón que aumenta la comodidad
- Un guante flexible que absorbe el sudor y protege la mano de la abrasión, los aceites, los hidrocarburos y las grasas
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO A, AKLMNT
- EN388: 2016 2021X - EN ISO 374-5:2016
- Apto para el contacto con alimentos
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Cat. III, CE |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Áspero |
| Latex Free | No |
| Material | Neopreno |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | XL, 10 |
| Modelo | Manopla/forma anatómica, NP530 |
| Grosor (imperial) | 26 mil |
| Grosor (métrico) | 0,66 mm |
| Visa mer |
- Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
- Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
- Posibles alérgenos: carbamato y látex de caucho natural
- Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
- Solo para uso profesional
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?