Learn More
DuPont™ Bata Tychem ™ 6000F
Código de producto. p-7228552 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
16608525 M paquete de 25
16618525 2XL paquete de 25
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16608525
Marca: DuPont™ D15546624
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Bata hasta las espinillas con cierre trasero cruzado, cierre de cuello de velcro y ajuste a la cintura. Puños dobles para una mayor protección y una conexión más estrecha con los guantes.
  • Muñecas elásticas
  • Puño de punto (interior) para mayor comodidad
  • Cuello mao para mejorar el cierre del cuello y la garganta
  • Ofrece una excelente protección de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, sustancias biopeligrosas y determinados agentes de guerra química.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño M
Color Blanco
Estilo de manguito Elástico