Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F with Socks
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Fabricados con un tejido ligero y duradero (< 500 g por prenda) compuesto por una película de barrera laminada con un sustrato de Tyvek™ para tareas exigentes
- Ofrecen una excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger al personal frente a numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos altamente concentrados (incluso bajo presión), partículas, sustancias biopeligrosas y determinados agentes de guerra química
- Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
- Prendas de protección química, categoría III, tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
- EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
- Sistema de cierre de solapa con cremallera doble autoadhesiva para una mayor protección
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Tamaño | XXL |
| Estilo de tobillo | Elástico, calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
| Tipo de tapón | Doble cremallera con solapa autoadhesiva y solapa en la barbilla |
| Estilo de manguito | Lazo para el pulgar |
| Descripción | Envasado individual |
| Desechables | Sí |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Cantidad | 20/caja |
| Mostrar más |