Descripción
- DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Mono con capucha disponible en gris. Cara, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo. Puños dobles, puños interiores de punto, presillas para el pulgar para evitar que las mangas se suban. Entrada frontal con cremallera doble, solapa doble y cinta adhesiva en la solapa exterior.
Las prendas Tychem™ 6000 F están fabricadas con un tejido ligero y duradero Tychem™ 6000 F (< 500 g por prenda) compuesto de un film barrera registrado y laminado con un sustrato de Tyvek™ para tareas exigentes. Ofrecen excelente resistencia de permeación química frente a una amplia gama de sustancias químicas, ayudando a proteger a los usuarios frente a numerosas sustancias químicas orgánicas tóxicas de uso industrial, sustancias químicas inorgánicas de alta concentración (incluso bajo presión), partículas, riesgos biológicos y determinados agentes de guerra química.
Las prendas Tychem™ 6000 se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuesta a situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
- Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425.
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
- EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección frente a la contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
- Cierre delantero con cremallera doble, solapa doble, solapa exterior con cinta adhesiva.
- Puños dobles, presillas para el pulgar, puños interiores de punto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tychem&trade |
| Color | Gris |
| Desechables | Si |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Lazo para el pulgar, Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | Elástico |
| Mostrar más |