Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Código de producto. 12379419 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
12379419 S cada uno
12658341 M paquete de 25
12369419 M cada uno
12648341 S paquete de 25
12389419 XL cada uno
11743093 XL paquete de 25
11733093 L paquete de 25
12359419 L cada uno
11753093 2XL paquete de 25
12932159 2XL cada uno
10 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12379419
Marca: DuPont™ D13494990
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
El color amarillo intenso proporciona una gran visibilidad. El tejido ligero y duradero y el revestimiento de barrera polimérica ofrecen una buena barrera de permeación de protección frente a una amplia gama de productos biológicos y químicos inorgánicos (incluso bajo presión).
  • Mono con capucha con abertura facial elástica
  • Solapa de barbilla adhesiva para un ajuste perfecto alrededor del respirador
  • Costuras cosidas y rematadas
  • Solapa con cremallera autoadhesiva doble
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Tejido 100 % hermético contra partículas
  • Excelente barrera frente a una gran variedad de productos biológicos y químicos inorgánicos concentrados
  • Tratamiento antiestático (interior)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño S
Material Tychem C
Color Amarillo
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Lazo para el pulgar
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera doble con solapa autoadhesiva
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
Resistencia Químico
Certificaciones/conformidad EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 84 a 92 cm
Para utilizar con (aplicación) Tychem™ C se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una gran variedad de entornos industriales como la fabricación de pulpa y papel, el procesamiento de alimentos, el procesamiento químico y la fabricación farmacéutica