missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TY-52156, MedChemExpress

Código de producto. 16470338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470338 5 mg 5 miligramos
16487686 100 mg 100 miligramos
16437878 10 mg 10 miligramos
16413827 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470338

Marca: Medchem Express HY19736

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.

TY-52156 is a potent and selective S1P3 receptor antagonist with a Ki value of 110 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TY-52156
Forma física Solid
CAS 934369-14-9
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19Cl2N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.52 mM)
SMILES ClC1=CC=C(/N=C(NNC2=CC=C(Cl)C=C2)/C(C(C)(C)C)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 364.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.27
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.