Descripción
The TXNRD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TXNRD1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TXNRD1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TXNRD1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1B10C4 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | GRIM-12; MGC9145; TR; TR1; TRXR1; TXNR |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |