missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes a protein-disulfide isomerase. Its expression is induced by hypoxia and its role may be to protect hypoxic cells from apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TXNDC5 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.18 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TXNDC5 |
| N.º de referencia del gen | Q8NBS9, Q91W90 |
| Alias de gen | EndoPDI, ER protein 46, ERP46, Hcc 2, PDIA15, Thioredoxin like protein p46, TLP46, TXNDC5, UNQ364 |
| Símbolos de los genes | Txndc5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?