Learn More
TXNDC5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16829314 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16829314 150 μL 150 microlitros
16839314 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16829314
Marca: Proteintech 198341AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein-disulfide isomerase. Its expression is induced by hypoxia and its role may be to protect hypoxic cells from apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno TXNDC5
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TXNDC5
N.º de referencia del gen Q8NBS9, Q91W90
Alias de gen EndoPDI, ER protein 46, ERP46, Hcc 2, PDIA15, Thioredoxin like protein p46, TLP46, TXNDC5, UNQ364
Símbolos de los genes Txndc5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TXNDC5 Fusion Protein Ag13808
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100362805, 105245, 81567
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG