missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TXNDC5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11536832
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11536832 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11536832

Marca: Invitrogen™ PA129840

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: The peptide used to generate this antibody is available for purchase (GTX13820-PEP).. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a protein-disulfide isomerase. Its expression is induced by hypoxia and its role may be to protect hypoxic cells from apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TXNDC5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Txndc5
N.º de referencia del gen Q8NBS9
Alias de gen AL022641; ENDOPDI; endoplasmic reticulum protein ERp46; endoplasmic reticulum resident protein 46; endothelial protein disulphide isomerase; ER protein 46; ERp46; FLJ21353; FLJ90810; HCC2; HCC-2; MGC3178; PC-TRP; PDIA15; Plasma cell-specific thioredoxin-related protein; protein disulfide isomerase family A, member 15; STRF8; thiore; thioredoxin domain containing 5; thioredoxin domain containing 5 (endoplasmic reticulum); thioredoxin domain-containing protein 5; thioredoxin related protein; thioredoxin-like protein p46; Tlp46; TXNDC5; UNQ364; UNQ364/PRO700
Símbolos de los genes Txndc5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-SLHRFVLSQAKDEL, from the C Terminus.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81567
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.