Learn More
Skytec™ TX925 Nitrile Gloves
Código de producto. p-200110043
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
30274602 Pequeño paquete de 100
30274614 Mediano paquete de 100
30274517 Grande paquete de 100
30274548 XL paquete de 100
30274505 XXL paquete de 100
5 options
Código de producto. 30274602
Marca: Skytec™ SKG00925GD
Solo quedan null
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High performance, powder-free, orange nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Orange Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Color Orange
Desechables Single-use
Acabado exterior Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
En polvo Powder Free
Tipo de producto Nitrile Gloves
Tamaño Pequeño
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 9 mil
Grosor (métrico) 0.23 mm
Longitud (métrico) 240 mm