Learn More
Skytec TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves
Código de producto. 17861094
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, M
9, L
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
17861094 8, M paquete de 100
17891084 6, XS paquete de 100
17881084 7, Pequeño paquete de 100
17821084 9, L paquete de 100
17821094 10, XL paquete de 100
17881674 11, 2XL paquete de 90
6 options
Código de producto. 17861094
Marca: Skytec SKG00428DF
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
TX428 Disposable Latex-Free Nitrile Gloves are high performance, powder-free, nitrile single use examination gloves. Significantly stronger alternative to latex, dual certified (Industrial and Medical) and food safe.
  • High quality nitrile, soft and durable
  • Palm thickness 0.10 mm (4 mil), weight: 6.5 g
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Extended cuff (280 mm length)
  • Powder-free, latex free, non-sterile, AQL 1.5
  • Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
  • Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
  • Approved for food handling
  • Dual labelling: PPE and medical
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
  • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05
  • Compliant with ASTM D6319-2019 and ASTM D5151-2019
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN374
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial, Laboratorio
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño 8, M
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Serie TX428
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 24 cm