Learn More
Thermo Scientific™ Cucharón oscilante TX-750/adaptadores BIOShield 1000A
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A para añadir versatilidad a750los rotores basculantes TX- /BIOShield.
- Los adaptadores aceptan frascos/tubos de extracción de sangre y de fondo redondo/plano para cubos rectangulares TX-750 o rotor BIOShield 1000A.
- Tamaño máximo del tubo: 63 × 130mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Swinging Bucket Adapter |
| Capacidad | Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o DIN de 15 mL |