Learn More
Thermo Scientific™ Cucharón oscilante TX-750/adaptadores BIOShield 1000A
Código de producto. 11814481 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
250 mL de base plana
5/7 ml
Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL
Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda
Tubo de 14 mL con base redonda
Tubo de 150 mL con parte superior abierta y base redonda
Tubo de 25 mL con base redonda DIN
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de orina cónico de 15 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o DIN de 15 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL
Tubo redondo/plano de 45 mL
Tubo universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad unitSize
11814481 Tubo de 50 mL con base redonda paquete de 4
11874471 250 mL de base plana paquete de 4
11884471 Tubo de 150 mL con parte superior abierta y base redonda paquete de 4
11894471 Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda paquete de 4
11824481 Tubo redondo/plano de 45 mL paquete de 4
11834481 Tubo universal de 25 mL paquete de 4
11844481 Tubo de 25 mL con base redonda DIN paquete de 4
11884501 Tubo de 14 mL con base redonda paquete de 4
11864481 Tubo de orina cónico de 15 mL paquete de 4
11894501 Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o DIN de 15 mL paquete de 4
11874481 Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL paquete de 4
11884481 5/7 ml paquete de 4
11894481 Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL paquete de 4
13 options
Código de producto. 11814481
Marca: Thermo Scientific™ 75003749
Utilice los adaptadores para cestillo basculante TX-750/BIOShield™ 1000A de Thermo Scientific™ para añadir versatilidad a los rotores basculantes TX-750/BIOShield.
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A para añadir versatilidad a750los rotores basculantes TX- /BIOShield.
  • Los adaptadores aceptan frascos/tubos de extracción de sangre y de fondo redondo/plano para cubos rectangulares TX-750 o rotor BIOShield 1000A.
  • Tamaño máximo del tubo: 63 × 130mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Swinging Bucket Adapter
Capacidad Tubo de 50 mL con base redonda