Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondo TX-750
Código de producto. 11894451 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2 ml
14 mL
15 ml
250mL
250 mL
5/7 ml
50 ml
84 x 15 mL
Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL
Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda
Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de 5 mL con base redonda o de radioinmunoensayo (RIA)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Capacidad unitSize
11894451 250mL 4 PCS
10491445 50 ml 4 PCS
10287707 15 ml paquete de 4
10595494 Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda 4 PCS
11824461 Tubo de 50 mL con base redonda paquete de 4
11844461 Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL paquete de 4
11864461 14 mL 4 PCS
11874461 84 x 15 mL paquete de 4
11884461 5/7 ml paquete de 4
11894461 Tubo de 5 mL con base redonda o de radioinmunoensayo (RIA) 4 PCS
11804471 Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación paquete de 4
11814471 1,5/2 ml paquete de 4
11953759 250 mL 4 PCS
13 options
Código de producto. 11894451
Marca: Thermo Scientific™ 75003710
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750, que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Los adaptadores albergan tubos y frascos cónicos y base redonda, microtubos y tubos de recogida de sangre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de cestillos redondos
Tipo de tubo Frasco 250mL
Capacidad 250mL
Para utilizar con (equipo) Frasco Nalgene de 250 ml, frasco cónico BD Falcon de 225 ml/175 ml (necesita BD n.º 352090) (solo cestillos abiertos), frasco cónico Nunc de 200 ml (necesita Nunc n.º 377585) (solo cestillos abiertos), frasco cónico Nalgene de 175 ml (necesita Nalgene n.º DS3126-0175) (solo cestillos abiertos)