Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondo TX-750
Código de producto. 11874461 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2 ml
14 mL
15 ml
250mL
250 mL
5/7 ml
50 ml
84 x 15 mL
Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL
Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda
Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de 5 mL con base redonda o de radioinmunoensayo (RIA)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Capacidad unitSize
11874461 84 x 15 mL paquete de 4
10491445 50 ml 4 PCS
10287707 15 ml paquete de 4
11894451 250mL 4 PCS
10595494 Tubo de 100 mL con parte superior abierta y base redonda 4 PCS
11824461 Tubo de 50 mL con base redonda paquete de 4
11844461 Tubo cónico o con faldón universal de 25 mL paquete de 4
11864461 14 mL 4 PCS
11884461 5/7 ml paquete de 4
11894461 Tubo de 5 mL con base redonda o de radioinmunoensayo (RIA) 4 PCS
11804471 Tubo de 5/7 mL con base redonda (sin tapón) con ayuda de decantación paquete de 4
11814471 1,5/2 ml paquete de 4
11953759 250 mL 4 PCS
13 options
Código de producto. 11874461
Marca: Thermo Scientific™ 75003719
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750, que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Los adaptadores albergan tubos y frascos cónicos y base redonda, microtubos y tubos de recogida de sangre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de cestillos redondos
Tipo de tubo Tubo de toma de muestras de sangre de 15 ml
Capacidad 84 x 15 mL
Para utilizar con (equipo) Tubo y frasco cónicos de fondo redondo, microtubo y tubo para recogida de muestras de sangre