Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondos TX-750
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
Tubo cónico de 15 mL
Tubos cónicos de 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Description
Utilice los adaptadores para cubos rectangulares Thermo Scientific™ TX-750 cucharones para rotores rectangulares TX-750 .
Información para pedidos:
Solicite los cubos rectangulares (75003614), Thermo Scientific™ ClickSeal™ Biocontainment Lids (75003615) and TX-750 Rotor (75003607) por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Specifications
Specifications
| Tipo | Tube Adapter |
| Capacidad | Tubos cónicos de 50 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction