Descripción
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-750 de 4 x 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Información para pedidos:
Los cestillos, las tapas y los soportes para microplacas se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75-003-607) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de cuatro), indique 75-003-610. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Rotor manual.
Compatible con:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R y Thermo Scientific SL40/40R
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapas de biocontención ClickSeal para cestillos rectangulares (juego de 4) |
| Tipo | Tapa del cestillo |
| Capacidad | No aplica |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F |
| Certificaciones/conformidad | Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. |
| Biocontainment | Sí |
| Cantidad | Set of 4 |