Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor TX-400
Código de producto. 10595644 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2,0 ml
15 ml
175, 200, 225, 250 ml
50 ml
56 × 10/15 ml
76 × 5/7 ml
Base redonda DIN de 50 mL
Base redonda de 50 mL
Base redonda/plana DIN de 30/25 mL
Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo
Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda
Tubo de 100 mL abierto y con base redonda
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
10595644 Base redonda/plana DIN de 30/25 mL paquete de 4
10105244 76 × 5/7 ml paquete de 4
10014034 56 × 10/15 ml paquete de 4
10308054 15 ml paquete de 4
10586394 50 ml paquete de 4
10296454 1,5/2,0 ml paquete de 4
10667555 Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda paquete de 4
10247084 Universal de 25 mL paquete de 4
10481935 Base redonda DIN de 50 mL paquete de 4
10460595 Tubo de 100 mL abierto y con base redonda paquete de 4
10337914 175, 200, 225, 250 ml paquete de 4
10627755 Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo paquete de 4
10062774 Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL paquete de 4
10297274 Tubo de orina cónico de 14 mL paquete de 4
10358344 Base redonda de 50 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10595644 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003703
Utilice estos adaptadores para rotor con cestillos redondos que permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
  • Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
  • Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adapter
Capacidad Base redonda/plana DIN de 30/25 mL
Diámetro máx. del tubo 25,5 mm
Longitud máx. del tubo 108 mm
N.° por paquete 4