Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotor TX-400
Código de producto. 10358344 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1,5/2,0 ml
15 ml
175, 200, 225, 250 ml
50 ml
56 × 10/15 ml
76 × 5/7 ml
Base redonda DIN de 50 mL
Base redonda de 50 mL
Base redonda/plana DIN de 30/25 mL
Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo
Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda
Tubo de 100 mL abierto y con base redonda
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad unitSize
10358344 Base redonda de 50 mL paquete de 4
10105244 76 × 5/7 ml paquete de 4
10014034 56 × 10/15 ml paquete de 4
10308054 15 ml paquete de 4
10586394 50 ml paquete de 4
10296454 1,5/2,0 ml paquete de 4
10595644 Base redonda/plana DIN de 30/25 mL paquete de 4
10667555 Tubo Sarstedt de 15 mL con base redonda paquete de 4
10247084 Universal de 25 mL paquete de 4
10481935 Base redonda DIN de 50 mL paquete de 4
10460595 Tubo de 100 mL abierto y con base redonda paquete de 4
10337914 175, 200, 225, 250 ml paquete de 4
10627755 Tapa de 3 mL con base redonda o de radioinmunoensayo paquete de 4
10062774 Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL paquete de 4
10297274 Tubo de orina cónico de 14 mL paquete de 4
15 options
Código de producto. 10358344
Marca: Thermo Scientific™ 75003799
Utilice estos adaptadores para rotor con cestillos redondos que permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.
  • Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
  • Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tube Adapter
Capacidad Base redonda de 50 mL
Diámetro máx. del tubo 28,5 mm
Longitud máx. del tubo 114 mm
N.° por paquete 4