Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubo de rotor TX-200
Código de producto. 10799305 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
100 mL
12 tubos de 124 mm
50 mL
Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL
Tubo cónico de 15 mL
Tubo de 20 mL con base redonda
Tubo de 25 mL con base redonda/plana DIN
Tubo de 5/7 mL con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda DIN
Tubo de orina cónico de 14 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o Corex/Kimble de 15 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL
Tubo universal de 25 mL
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Código de producto. Capacidad unitSize
10799305 Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL paquete de 4
10194494 Tubo cónico de 15 mL paquete de 4
10596214 Tubo de toma de muestras de sangre de 5/7 mL paquete de 4
10596404 100 mL 4 PCS
10338204 Tubo de 50 mL con base redonda DIN paquete de 4
10082534 50 mL 4 PCS
10216854 Tubo universal de 25 mL paquete de 4
10297374 Tubo de 25 mL con base redonda/plana DIN paquete de 4
10459834 Tubo de 20 mL con base redonda paquete de 4
10124364 Tubo de orina cónico de 14 mL paquete de 4
10318064 Tubo de toma de muestras de sangre de 10 mL o Corex/Kimble de 15 mL paquete de 4
10677565 Tubo de 5/7 mL con base redonda paquete de 4
10267044 12 tubos de 124 mm paquete de 4
10431565 Microtubo cónico de 1,5/2,0 mL paquete de 4
10738545 Tubo de 50 mL con base redonda paquete de 4
15 options
Código de producto. 10799305
Marca: Thermo Scientific™ 75003809
Utilice los adaptadores de tubos de rotor Thermo Scientific™ TX-200 con cestillos redondos en el rotor TX-200.
Los adaptadores contienen una gran variedad de tubos, incluidos tubos de fondo redondo, cónicos, de orina, de extracción de sangre y microtubos.
  • Capacidad máxima del tubo: 4 × 100 ml
  • Diámetro externo máximo × L: 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor Tube Adapter
Capacidad Tubo de toma de muestras de sangre de 15 mL
Diámetro máx. del tubo 17 mm
Longitud máx. del tubo 121 mm