Learn More
Gilac™ Two-tone Cook Chill Crate
Código de producto. 17928411
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
26 L
27 L
35 L
Color:
Azul
Azul, gris
Transparente, blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
17928411 26 L Azul cada uno
17908411 27 L Azul, gris cada uno
17948811 35 L Transparente, blanco cada uno
3 options
Código de producto. 17928411
Marca: Gilac™ G0300601
Two-tone Cook Chill Crate is 600 x 400 perforated crate, stacking and nesting by a half-turn rotation. Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
  • 600 x 400 perforated crate.
  • Stacking and nesting by a half-turn rotation.
  • Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
  • Provides ventilation.
  • Large perforations meaning that temperatures can be brought down quickly and is easy to clean.
  • Quickly recognisable thanks to the two-tone system.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6.9 gal.
Capacidad (métrico) 26 L
Tipo de tapón None
Color Azul
Material HDPE
Forma Rectangulares
Tipo de producto Crate
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 147 mm
Longitud (métrico) 600 mm
Longitud (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 400 mm
Anchura (imperial) 15.7 in.
Altura (métrico) 147 mm
Altura (imperial) 5.8 in.