Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno de dos niveles
Código de producto. 15375896 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Diámetro de la abertura (métrico):
16 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Diámetro de la abertura (métrico) unitSize
15375896 Tubos (16 a 20 mm) 20 mm cada uno
15500002 Tubos (13 a 16 mm) 16 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15375896
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F185132040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para resistir altas temperaturas de agua para la incubación.
Diseñadas para resistir altas temperaturas de agua para la incubación.
  • Mantenga los viales de suero, los viales de RIA, los viales de reacción T3 o T4, o cualquier otro vial o tubo de las mismas dimensiones
  • No se oxidará ni corroerá
  • Ligero
  • Esterilizable en autoclave
  • Estructura de polipropileno
  • Incluye asas en la placa de extremo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Admite Tubos (16 a 20 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 40
Forma Rectángulo
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 254 x 111 x 89 mm
Longitud (métrico) 254 mm
Longitud (imperial) 10 pulg
Anchura (imperial) 4,37 in
Altura (imperial) 3,5 in
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Incluye Asas de placas terminales integradas
Tipo de producto Rack para tubos
Altura (métrico) 89 mm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 111 mm