Descripción
Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una pinza más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble.
- Los dientes se pueden ajustar fácilmente en un intervalo más amplio
- Disponibles en tamaño medio y grande
- Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100°C.
- Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las abrazaderas a marcos de laboratorio, soportes u otros aparatos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas de uso general |
| Material | Zinc niquelado |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para sujetar aparatos con forma recta como cuellos de buretas, termómetros, vasos de precipitados y matraces cuellos de matraz |
| Diámetro (métrico) | 95 mm |
| Longitud (métrico) | 255 mm |
| Tamaño | Grande |