Learn More
Cole-Parmer™ Abrazadera giratoria de dos dientes, ajuste único, medio, cinc chapado en níquel
Código de producto. 11779889 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 76 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
11779889 0 a 76 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11779889
Marca: Cole-Parmer™ 0804702
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diseñado para sujetar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio y aparatos. Las abrazaderas giratorias de dos dientes Cole-Parmer son ideales™ para instrumental de laboratorio con forma cilíndrica.
  • La acción giratoria permite un ajuste completo de 360°
  • Disponible en acero inoxidable o cinc chapado en níquel
  • Se suministra con fundas de vinilo antideslizantes y conector integral
  • Incluye de fibra de vidrio que soporta temperaturas por encima de 100°C
  • Disponibles en tamaño pequeño, medio y grande
Spezifikation
Tipo Abrazadera giratoria de 2 dientes
Material Zinc niquelado
Para utilizar con (equipo) Ideal para instrumental de laboratorio con forma cilíndrica
Longitud (imperial) 6,06 in
Longitud (métrico) 16,3 cm
Tamaño Medio
Tamaño (métrico) del asa 0 a 76 mm
Tamaño (imperial) del asa De 0 a 3 pulg
Jaw Type 2 dientes
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.