Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en paralelo
Código de producto. 10385921
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10385921
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03204473
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de destilación
  • Con cuello lateral paralelo
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Cuello lateral NS 29/32
Diámetro exterior (métrico) 166 mm