Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral 29/32
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
- Con NS
- Con cuello lateral en ángulo (20°)
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | Cuello lateral NS 14/23 |