Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de dos cuellos con cuello lateral en ángulo
Código de producto. 10394971
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Junta cónica estándar:
Cuello lateral 29/32
Cuello lateral NS 14/23
Cuello lateral NS 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10394971
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03213249
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Matraces de destilación conformes a DIN 12394 y además de DIN estándar
  • Con NS
  • Con cuello lateral en ángulo (20°)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Cuello lateral NS 19/26