Learn More
Witeg™ Two-Neck Round Bottom Flasks
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Disponible en capacidades de 25 o 50 ml
- El cuello lateral tiene un ángulo de 20°
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
- Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12394 |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ebullición |
| Estilo de cuello | Doble: uno central y uno angulado |
| N.° por paquete | 10 |
| Junta de toma | ST 14/23 |
| Forma del fondo | Redondo |