Learn More
Witeg™ Two-Neck Round Bottom Flasks
Código de producto. 11817790
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11817790 25 ml 1 PCS
13467537 50 ml 1 PCS
2 options
Código de producto. 11817790
Marca: Witeg™ 0 699 025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
An excellent vessel with both center and angled neck for boiling applications in the laboratory.
  • Disponible en capacidades de 25 o 50 ml
  • El cuello lateral tiene un ángulo de 20°
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
  • Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12394
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Ebullición
Estilo de cuello Doble: uno central y uno angulado
N.° por paquete 10
Junta de toma ST 14/23
Forma del fondo Redondo