Learn More
IKA™ Conjuntos de TWISTER
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227873 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
2 unidades agitadoras IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, 2 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25
3 unidades agitadoras IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, 3 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25
4 unidades agitadoras IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, 4 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25
Unidad agitadora IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. Incluye unitSize
17785868 Unidad agitadora IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25 cada uno
17795868 2 unidades agitadoras IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, 2 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25 paquete de 2
17705878 3 unidades agitadoras IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, 3 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25 paquete de 3
17715878 4 unidades agitadoras IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, 4 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25 paquete de 4
4 options
Código de producto. 17785868
Marca: IKA™ 0020027010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TWISTER es un dispositivo de mezcla universal y compacto con accionamiento magnético.
En la versión predeterminada, TWISTER es un potente agitador magnético de posición única para mezclar hasta 5 l a una velocidad máxima de 3000 rpm y una viscosidad de hasta 500 mPa. Mediante la conexión de unidades de agitación TWISTER adicionales (disponibles como accesorios), TWISTER se puede ampliar a un agitador magnético multiposición con hasta 30 posiciones de agitación. Las posiciones de agitación se pueden controlar por separado o simultáneamente (principio líder-seguidor).
  • Con el accesorio de agitación multiposición TW.IX, la unidad se transforma en un agitador magnético con 9 posiciones de agitación para una mezcla eficaz de recipientes de muestras con volúmenes pequeños (de 8 a 60 ml)
  • El accesorio de agitador TW.VX transforma la unidad magnética universal en un agitador orbital o vorticial
  • TWISTER permite transmitir toda la información sin ninguna pantalla alfanumérica a través de su pantalla de vidrio LED de 360° intuitiva y resistente a productos químicos
  • Durante el funcionamiento, se puede mostrar la velocidad o la potencia necesarias para la agitación
  • Los cambios de viscosidad se pueden observar y mostrar como un porcentaje
  • La mezcla se puede iniciar pulsando un botón gracias al reconocimiento integrado del vaso de precipitados al colocar o tocar el vaso de precipitados
  • La función de inversión cambia la dirección de rotación a intervalos de tiempo definibles, lo que provoca una mejora significativa del resultado de la mezcla, especialmente con muestras difíciles de mezclar
  • La ca clase de alta protección IP 66 permite el funcionamiento en condiciones difíciles
  • TWISTER se puede limpiar bajo el grifo, por ejemplo, o funcionar en una incubadora a temperaturas de hasta 40 °C.
  • El diseño compacto e innovador ya ha recibido el premio Reddot 2022
  • Especialmente adecuado para su uso en laboratorios con espacio limitado
  • En función del número de dispositivos, es posible que se necesite una fuente de alimentación diferente (la fuente de alimentación incluida está diseñada para alimentar hasta dos dispositivos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 rpm a 3000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Vidrio
Capacidad 5 L
Pantalla LED
Forma Rectangulares
Tensión 24 V
Vataje 10 W
Altura (métrico) 24 mm
Longitud (métrico) 135 mm
Diámetro de la placa superior (métrico) 124 mm
Anchura (métrico) 135 mm
Amperaje 400 mA
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón Universal
Certificaciones/conformidad CE
Garantía y oferta de servicio 3 año
Color Negro
Incluye Unidad agitadora IKA™ TWISTER, fuente de alimentación, barras de agitación magnéticas IKAFLON™ 25
Material Aluminio
Clase de protección IP 66
Control de velocidad Tecla táctil
Temporizador Sí
Tipo Dispositivo de mezcla
Peso con embalaje (métrico) 0,6 kg