missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TWIST1 Polyclonal Antibody, APC
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15567392 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
15567392 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15567392

Marca: Invitrogen™ PA546902

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

In direct ELISAs, less than 16% cross-reactivity with recombinant human Twist-2 is observed.

TWIST1 acts as a transcriptional regulator. It inhibits myogensis by sequestering E proteins, inhibiting trans-activation by MEF2, and inhibiting DNA-binding by MYOD1 through physical interaction. TWIST1 also represses proinflammatory cytokines such as TNFA and IL1B. TWIST also regulates cranial suture patterning and fusion and gene expression differentially depending on dimer composition. Mutations in the gene are implicated in Saethre-Chotzen syndrome, a disease characterized by coronal synostosis, brachycephaly, low front hairline, facial asymmetry, hypertelorism, broad halluces, and clinodactyly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TWIST1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación Buffered saline solution with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
génica TWIST1
N.º de referencia del gen Q15672
Alias de gen AA960487; ACS3; B-HLH DNA binding protein; bHLHa38; BPES2; BPES3; charlie chaplin; class A basic helix-loop-helix protein 38; CRS; CRS1; CSO; H-twist; M-twist; p ACS3; Pde; pdt; Pluridigite; polydactyly EMS; SCS; Ska>m10Jus>; Ska>sup>m10Jus>/sup>; Ska10; Twist; twist basic helix-loop-helix transcription factor 1; twist family bHLH transcription factor 1; twist gene homolog 1; twist homolog 1; TWIST homolog of drosophila; Twist1; twist-related protein 1
Símbolos de los genes TWIST1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Twist-1 Met1-His202.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7291
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.