Learn More
Labplas Twirl'EM™ Large Format Sampling Bags with Tabs
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6,75 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Descripción
Polyethylene sampling bags with large openings
- Large sized
- Contaminant-free
- Virgin polyethylene
- Large bag mouth opening
- Easy to use pull tabs
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Regular Tabs |
| Capacidad (métrico) | 6,75 L |
| Tipo de tapón | 2 Flat Wires with Tabs |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (imperial) | 4 mil |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 12 in. (457 x 305mm) |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 457 mm |
| Anchura (imperial) | 12 in |
| Mostrar más |