Learn More
Labplas Twirl'EM™ Large Format Sampling Bags with Tabs
Código de producto. 16336378
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6,75 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16336378 6,75 L paquete de 250
1 options
Código de producto. 16336378
Marca: Labplas EDL41218
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polyethylene sampling bags with large openings
  • Large sized
  • Contaminant-free
  • Virgin polyethylene
  • Large bag mouth opening
  • Easy to use pull tabs
Especificaciones
Descripción Regular Tabs
Capacidad (métrico) 6,75 L
Tipo de tapón 2 Flat Wires with Tabs
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 4 mil
Dimensiones (L x An) 18 x 12 in. (457 x 305mm)
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 457 mm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm